主要文件
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
别名:
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8Cl4O3
CAS号:
分子量:
285.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-171-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.0021 kPa ( 145 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1.013 hPa
mp
253-256 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI 密鑰
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
680.0 °F - closed cup
閃點(°C)
360 °C - closed cup