Key Documents
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
别名:
Pimelic acid, Heptanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOC(CH2)5COOH
CAS号:
分子量:
160.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-840-8
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
效力
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
404 °C/1013 hPa
mp
102-105 °C
溶解度
50 g/L
密度
1.329 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2