主要文件
8.00585
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酸丁酯
(stabilised) for synthesis
别名:
甲基丙烯酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-615-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
轉變溫度
flash point 46 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI 密鑰
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.894 - 0.896
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
119.3 °F - closed cup
閃點(°C)
48.5 °C - closed cup