主要文件
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
别名:
Butyric anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS号:
分子量:
158.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-383-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
0.963 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(=O)CCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup