主要文件
8.00259
Sigma-Aldrich
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
别名:
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-442-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
264 °C
效力
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
轉變溫度
flash point 45 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI 密鑰
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup