Key Documents
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
别名:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4N2O7
CAS号:
分子量:
228.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-204-3
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3