主要文件
72103
Millipore
ProteoExtract®糖肽富集试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
蛋白质糖基化会影响关键的生物学和药学相关事件。抗体、受体和其他糖基化蛋白质的糖分析研究要求样品制备和质谱(MS)具有较高的灵敏度、选择性、和可重复性。有效的分析需要糖肽的富集来补偿复杂混合物中低丰度的糖肽,随后才能通过MS进行聚糖和附着肽的分析。 糖肽富集试剂盒旨在从复杂的蛋白质混合物中捕获高甘露糖、杂合和复杂类型的糖基化肽。该试剂盒使用专有的ZIC 糖捕获树脂。结合随附的优化缓冲液,ZIC糖捕获树脂在存在大量非糖基化肽的情况下对糖基化肽具有高度选择性。该实验方案已经过优化,可有效去除非糖基化的肽,并具有几乎完整的糖肽回收率(通过N-糖链谱定量评估)。它既可以进行聚糖结构的位点特异性测定,也可以对连接的肽进行平行分析。糖肽的富集是非特异性和非选择性的,无特定偏好的聚糖结构,也不会损失特殊的聚糖。富集得到的糖肽级分可与通过MALDI和ESI-MS进行的下游分析直接兼容。一种ProteoExtract 糖肽富集试剂盒可为50次富集反应提供足够的试剂。含有2-4 mg/ml总蛋白质的10 µl样品。
警告
毒性:易燃(J)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany