产品名称
碱溶酪蛋白, Unique blocking reagent for ultra-low background
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
独特的超低背景阻隔剂
碱溶性酪蛋白是一种优越的阻断试剂,适合蛋白质印迹分析应用。相对于其他阻断试剂,如牛血清白蛋白、明胶或脱脂牛奶,该制剂将非特异性背景降至最低。碱溶酪蛋白可有效地应用于比色和化学发光检测方案。注意,由于其高包覆特性,在相同条件下,某些抗体的检测灵敏度可能低于其他阻断试剂(尽管背景噪声也减少了);浓度可以优化以达到最大信噪比。提供5% w/v溶液;建议工作浓度范围为0.251%。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2