主要文件
70003-M
Sigma-Aldrich
pBAC-1 DNA - Novagen
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106612
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−20°C
一般說明
pBAC-1是一种杆状病毒转移质粒,旨在简化昆虫细胞中靶基因的克隆和表达。该质粒与BacVector-1000、-2000或-3000三切病毒DNA相容,用于低背景转染和有效利用polh启动子。pBAC-1中的插入片段必须包含自己的翻译起始密码子。该载体编码可选的C端His•Tag融合顺序,如果插入允许在正确的阅读框架中读取,则可以使用该序列。f1起源是定向的,因此辅助噬菌体感染将产生含有与编码链相对应的单链DNA的病毒粒子。可以使用1629DWN 引物对噬菌体衍生的DNA进行单链测序。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1