化驗
≥90% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种Wnt-5a衍生的N-末端丁氧羰基-(Boc)保护的六肽,有效对抗A2058和HTB63黑色素瘤培养物中Wnt-5a介导的细胞活动,包括迁移、侵袭、钙反应和MARCKS磷酸化。用甲酰修饰取代N-末端Boc会产生一种称为Foxy5的肽,该肽以Frizzled-5-(Fzd-5/Frz-5)依赖的方式模拟而不是拮抗Wnt-5a的生物活性。肽序列在多个物种中都是保守的,包括人类、小鼠和大鼠,Box5有望通过直接FZD5结合发挥其作用,就像Foxy5一样。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
t-Boc-NH-Met-Asp-Gly-Cys-Glu-Leu-CO₂H
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Jenei, V., et al. 2009.Proc.Natl.Acad.Sci. USA106, 19473.
Safholm, A., et al. 2006.J. Biol. Chem.281, 2740.
Safholm, A., et al. 2006.J. Biol. Chem.281, 2740.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1