主要文件
65035-M
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶抑制剂,大豆
别名:
胰蛋白酶抑制剂,大豆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
形狀
lyophilized solid
品質等級
比活性
≥4000 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
off-white
溶解度
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种可逆的胰蛋白酶抑制剂,以化学计量、pH依赖方式与胰蛋白酶结合(pH 7.8时Kd = 500 nM)。
可逆胰蛋白酶抑制剂以化学计量、pH依赖方式与胰蛋白酶结合(pH 7.8时Kd = 0.5 nM)。它在较小程度上也抑制糜蛋白酶、激肽释放酶、纤溶酶和其他丝氨酸蛋白酶。
生化/生理作用
主要靶标
胰蛋白酶
对于胰蛋白酶,pH 7.8时Kd = 500 nM
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在25°C、pH 7.6条件下抑制1个单位胰蛋白酶活性的蛋白质量,使用BAEE作为底物
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液在4°C下可稳定保存1周。
其他說明
Lilly, C.M., et al. 1993.J. Clin. Invest.91, 235.
Uchino, T., et al. 1993.J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976.Methods Enyzmol.45, 700.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3