Key Documents
6.22298
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸
for synthesis
别名:
Phthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(COOH)2
CAS号:
分子量:
166.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
for synthesis
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N