主要文件
6.18584
Sigma-Aldrich
四丁基氢氧化铵 溶液
0.1 N in water
别名:
Tetrabutylammonium hydroxide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
形狀
solution
濃度
0.1 N in water
SMILES 字串
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3