主要文件
6.08101
Sigma-Aldrich
四氢呋喃
for chromatography
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
等級
for chromatography
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tetrahydrofuran(THF) is commonly used as a solvent in liquid chromatography. THF is widelyutilized as a solvent in non-aqueous size-exclusion chromatography (SEC),because it is a good solvent for various polymer types.
應用
Tetrahydrofuran can be used as a mobile-phase component in the:
  • Analysis of tocopherols.
  • HPLC analysis of self-associated cationicpolymer (NREP).
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup