主要文件
5871
Millipore
Thiamine, Hydrochloride
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
别名:
Thiamine, Hydrochloride, Vitamin B₁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17ClN4OS · xHCl
CAS号:
分子量:
300.81 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (by assay)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Coenzyme needed for the oxidation of carbohydrates and for the synthesis of ribose.
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1