主要文件
579052
Sigma-Aldrich
TAPI-2
TAPI-2, CAS 187034-31-7, is a hydroxamate-based inhibitor of MMPs and TACE. Inhibits the activation-induced shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes.
别名:
TAPI-2, N-(R)-[2-(羟基氨基羰基)甲基]-4-甲基戊酰基-L--丁基-丙氨酰-L-丙氨酸,2-氨基乙基酰胺,TNF-α蛋白酶抑制剂-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H37N5O5
分子量:
415.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
ethanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种基于异羟肟酸的基质金属蛋白酶和TACE(TNF-α转化酶;ADAM17)抑制剂。抑制中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和淋巴细胞L-选择素的活化依赖性脱落,以及苯胂氧化物(PAO)诱导的中性粒细胞脱落。还可阻止多种细胞表面蛋白的脱落,如前TGF-α、IL-6受体α-亚单位和淀粉-β样前体蛋白。据报道可抑制TNF-α的释放,并对阿司匹林引起的胃粘膜损伤具有保护作用。作为血管紧张素转换酶的弱抑制剂(IC50=18µM)。
生化/生理作用
主要靶标
MMPs
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
靶标IC50:血管紧张素转换酶为18 µM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Bennett, T.A., et al. 2000.J. Immunol.164, 4120.
Fiorucci, S., et al. 1998.Aliment.Pharmacol.Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997.Biochem.J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997.Biochem.J. 327, 37.
Arribas, J., et al. 1996.J. Biol. Chem.271, 11376.
法律資訊
由Peptides International, Louisville, Kentucky, USA独家生产。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3