主要文件
575001
Sigma-Aldrich
α-突触核蛋白,人,重组,大肠埃希菌
别名:
NACP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
適合性
suitable for molecular biology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SNCA(6622)
一般說明
研究领域:神经科学
在大肠杆菌中表达的重组人α-突触核蛋白。-突触核蛋白是一种由140个氨基酸(氨基酸残基1-140)组成的酸性神经元蛋白。
應用
来自大肠杆菌的重组人突触核蛋白已被用于改进过滤阱测定法,用于 鉴定脑样本中聚集的α突触核蛋白。
生化/生理作用
突触核蛋白与帕金森’病和相关神经退行性疾病的发病机制有关,最近成为神经细胞中囊泡转运的重要调节成分。
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在100 mM NaCl、20 mM Tris-HCl、1 mM MgCl₂、pH 7.5
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Kahle, P.J, et al. 2001.Am. J. Pathol.159, 2215.
Kim, J. 1997.Mol.Cells7, 78.
Paik, S.R.1997.Arch.Biochem.Biophys.344, 325.
Jakes, R., et al. 1994.FEBS Lett.345, 27.
Ueda, K., et al. 1993.Proc.Natl.Acad.Sci. USA90, 11282.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1