主要文件
567440
Millipore
氯化钠
ACS Reagent Grade.
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
等級
ACS reagent
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 8599
化驗
≥99% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.005% Insoluble material
顏色
white
mp
801 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ACS试剂级。
ACS试剂级。最适pH为5.0-9.0。
應用
  • 急性缺血性卒中的强化与标准水化:REVIVE——一项随机临床试验。:这项临床试验调查了氯化钠在急性缺血性卒中患者强化水化方案中的疗效,旨在改善临床预后。(Lin等人,2024年)。
  • 用于液-液分离和连续流化学中多级萃取的聚结过滤器。:氯化钠用于开发一种聚结过滤器,用于在连续流化学中进行高效的液-液分离和萃取过程。(Daglish等人,2024年)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于室温(20°C)。贮备溶液可在20°C下最长稳定3年。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1