Key Documents
5650
Millipore
L-Serine
别名:
L-Serine, Ser
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO3
CAS号:
分子量:
105.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
化驗
≥99% (titration)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: ≤15 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1