主要文件
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
别名:
Pyridoxamine, Dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
CAS号:
分子量:
241.11 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Irritant (B)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2