产品名称
1-甲基-2-吡咯烷酮, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸汽壓力
0.32 hPa ( 20 °C)
品質等級
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.05% Water
透射率
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH值
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
應用
- Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: 本研究利用 1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP) 作为透皮生物粘附系统制剂的高纯度溶剂,增强抗疟药的溶解度和输送。此项应用凸显了 NMP 在药物制剂中的作用——特别是在提高药物疗效和患者依从性方面 (Volpe-Zanutto et al., 2021)。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.5 %
水: ≤ 0.05 %
透射率(300 nm处): ≥ 50 %
透射率(325nm处): ≥ 90 %
透射率(350nm处): ≥ 97 %
透射率(400nm处): ≥ 99 %
水: ≤ 0.05 %
透射率(300 nm处): ≥ 50 %
透射率(325nm处): ≥ 90 %
透射率(350nm处): ≥ 97 %
透射率(400nm处): ≥ 99 %
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup