主要文件
5.32814
Sigma-Aldrich
鼠双微体2(MDM2)抑制剂,SP-141
别名:
鼠双微体2(MDM2)抑制剂,SP-141
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H16N2O
分子量:
324.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
28 nM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC1=CC=C(NC2=C3C=CN=C2C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)C3=C1
InChI
1S/C22H16N2O/c1-25-15-9-10-20-19(13-15)18-11-12-23-21(22(18)24-20)17-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)17/h2-13,24H,1H3
InChI 密鑰
AABFWJDLCCDJJN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的化合物,它以高亲和力(Ki = 28 nM)结合 MDM2,并在多种乳腺癌细胞系中抑制其活性,而与它们的 p53 状态无关。
一种细胞可渗透的吡啶并[3,4-b]吲哚衍生物,以高亲和力(Ki = 28 nM)直接与 MDM2 的疏水沟结合,并抑制其在多种乳腺癌细胞系中的活性,而与它们的 p53 状态无关。 与 nutlin-3(Kd = 45 nM)相比,具有更高的结合亲和力。通过降低 MDM2 表达并促进其泛素化和蛋白酶体降解来发挥作用。 诱导细胞周期停滞在 G2 期,并以浓度依赖性方式诱导 MCF-7、MCF-7 KD 和 MDA-MB-468 乳腺癌细胞凋亡。也有报道表明,其可减少细胞迁移并减少乳腺癌细胞的转移。抑制 MCF-7 和 MDA-MB-468 异种移植物在裸鼠体内的生长(40 mg/kg/30 或 42 天,腹腔注射)。
生化/生理作用
主靶
MDM2
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Wang, W., et al. 2014.Nat. Comm.5, 5086.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3