Key Documents
5.32813
Sigma-Aldrich
UC2288
≥98% (HPLC), solid, p21 inhibitor, Calbiochem®
别名:
p21抑制剂,UC2288
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18ClF6N3O2
分子量:
481.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p21抑制剂,UC2288,
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N[C@@H]1CC[C@@H](OC2=CC=C(C=N2)C(F)(F)F)CC1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3
一般說明
一种细胞可渗透的、口服的、基于苯基环己基脲的化合物,可选择性下调p21的表达(〜10 µM),其在转录或转录后水平上均独立于p53表达。但是,它不会影响p21的稳定性。而且,它对Raf激酶、VEGFR2激酶的活性或ERK的磷酸化状态没有明显影响。其可有效阻止多种癌细胞系的生长(对NCI60细胞系的GI为50〜10 µM))。其对胞质p21的更大抑制作用表明其在786-O细胞中诱导凋亡细胞死亡的能力。当与端粒酶抑制剂imetelstat联合使用时,可协同抑制无胸腺裸鼠中HCT116和ACHN细胞的生长(p.o.注射15 mg/kg UC2288,i.p.注射 & 30 mg/kg imetelstat,每周3次)。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是批次特定的。
一种细胞可渗透的化合物,其可选择性下调p21(〜10 µM),在转录或转录后水平上均独立于p53的表达。
一种细胞可渗透的苯基环己基-尿素化合物,可下调细胞p21/Cip1/CKI/Waf1蛋白水平(2.5 µM UC2288处理24小时后,在HCT116细胞中抑制> 95% ),其机制可能是尚待确定的转录或转录后调控方式,同时不影响p21在细胞内的半衰期或抑制C-raf、B-rafV600E或VEGFR2的激酶活性(IC50 > 10 µM)。敲低/抑制双重端粒酶和p21,而非p16或p27(基因分别为 CDKN1A、CDKN2A、CDKN1B),已被证明可在 体外 (在HCT116结肠癌培养物中,含或不含2.5µM UC2288的Imetelstat端粒酶抑制处理24 h后,存活率抑制百分比/ Annexin V+细胞诱导百分比分别 = 20%/2%或77%/55%) 和小鼠 体内 (单独使用UC2288/单独使用Imetelstat/联合治疗可抑制肿瘤扩张的百分比= 13%/42%/90%/HCT116和4%/23%/92%/ ACHN;i.p.注射30 mg Imetelstat/kg和/或p.o.注射15 mg UC2288/kg,3次/周,注射三周)有效杀死癌细胞。该过程通过诱导p53和E2F1依赖的PUMA表达,同时p21的过表达、突变引起的p53失活、shRNA介导的E2F1或PUMA下调则消除了这种协同细胞杀伤作用。同样,据报道可通过CP-31398处理(货号506166)重新激活突变p53,从而可使DLD1(p53 S241F)和A375.S2(p53 R273H & P309S)重新感知p21 shRNA-&Imetelstat诱导的凋亡细胞死亡和肿瘤生长抑制。
生化/生理作用
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行溶解。
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Gupta, R., et al. 2014.Proc.Natl.Acad.Sci. USA111, E3062.
Wettersten, H.I., et al. 2013.Cancer Biol. Ther.14, 278.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3