化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
6.3 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
beige
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的噻二唑基-丁基-哒嗪基化合物,在酸化的pH值显示出增强的荧光(从pH值7.0到1.5增加了8倍;Ex 342 nm & Em 378 nm),并选择性抑制线粒体sn-甘油3-磷酸(GP)脱氢酶(mGPDH)活性(使用具有1 µ Ca2+的大鼠骨骼肌线粒体制剂进行DCPIP分析,IC50 = 6.3 µM),但不抑制胞质GPDH I(使用兔cGPDH高达 80µM),通过以GP竞争方式靶向游离mGPDH(KicKiu2-依赖的复合物I活性,和对unbiquinol/QH2-依赖的复合物III活性几乎没有效价,对FMN依赖的复合物I或II活性也几乎没有效价。在鼠皮质突触小体制剂中草氨酸盐阻止乳酸脱氢酶介导的NAD+ 生成的条件下,据报告一个小而重要的依赖于mGPDH介导的GP穿梭用于生成NAD+,以支持产生丙酮酸盐的葡萄糖糖(15 mM)高酵解需求,在存在FCCP和寡霉素下(4µg/mL;目录号495455),与单独使用AOA相比,0.5 mM氨基氧乙酸酯(AOA)和100 MµiGP-1的联合处理下线粒体呼吸抑制作用更明显证明了这一点。
一种可渗透细胞的苯并咪唑基-苯基酰胺基琥珀酸酯化合物,可作为有效的,选择性的和剂量依赖性的线粒体抑制剂,但不能作为胞质的sn-甘油-3-磷酸脱氢酶抑制剂(针对mGPDH的IC50=µ6.3 M)。 显示与mGPDH上的单个变构结合位点直接相互作用,并显示混合类型的抑制动力学(Kic = 9.5 µM和 Kiu = 14.6 µM,磷酸甘油/GP对游离mGPDH的竞争性和GP对GP结合的mGPDH的非竞争性)。减少IQ位点产生的H2O2(IC50 = 13.6 µM),并抑制低浓度琥珀酸盐(0.5 µM)驱动的ΔΨm,但不抑制谷氨酸,苹果酸,丙酮酸或棕榈酰肉碱驱动的ΔΨm。不会阻止丙酮酸盐摄取到细胞或线粒体中,并且对突触小体中的糖酵解没有直接的影响。
生化/生理作用
主要靶标
mGPDH
mGPDH
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Orr, A.L., et al. 2014.PLoS One9, e89938.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3