Key Documents
5.30654
Sigma-Aldrich
c-Rel抑制剂,IT-603
别名:
c-Rel抑制剂,IT-603, (5Z)-5-((5-溴-2-羟基-3-甲氧基苯基)亚甲基)-2-亚硫基咪唑烷-4-酮,(5Z)-5-(5-溴-2-羟基-3-甲氧基亚苄基)-2-硫代-4-咪唑烷酮,IT603
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9BrN2O3S
分子量:
329.17
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
dark yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC1=CC(=CC(=C1O)C=C2C(=O)NC(=S)N2)Br
一般說明
一种细胞可渗透的苯亚甲基-硫代-咪唑烷酮化合物,可直接和可逆地与c-Rel结合以改变其构象并阻断其DNA结合和转录活性(在EMSA中IC50 = 3 µM)。显示出优于Oct1和AP1的良好选择性。减少活化T细胞中IL-2的表达,而不影响其活力。诱导弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)细胞系Ly3的生长停滞(IC50=18 uM)。显示可减少T细胞中的同种异体激活并减少移植物抗宿主病(GVHD),但不会损害TCR介导的杀伤作用。提高经致死剂量照射的BABL/c小鼠的存活率,该小鼠移植了来自C57BL/6小鼠的T细胞耗尽的骨髓细胞(约24 mg/kg,i.p.,每天)。
一种细胞可渗透的苯亚甲基-硫代-咪唑烷酮化合物,可直接和可逆地与c-Rel结合以改变其构象并阻断其DNA结合和转录活性(在EMSA中IC50 = 3 µM)。显示出优于Oct1和AP1的良好选择性。减少活化T细胞中IL-2的表达,而不影响其活力。诱导弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)细胞系Ly3的生长停滞(IC50=18 uM)。显示可减少T细胞中的同种异体激活并减少移植物抗宿主病(GVHD),但不会损害TCR介导的杀伤作用。提高经致死剂量照射的BABL/c小鼠的存活率,该小鼠移植了来自C57BL/6小鼠的T细胞耗尽的骨髓细胞(约24 mg/kg,i.p.,每天)。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量具有批次特异性。
生化/生理作用
主要靶标
c-Rel
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行复溶。
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Shono, Y., et al. 2014.Cancer Discovery4, 578.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3