主要文件
520219
Sigma-Aldrich
PPACK II trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid, kallikrein inhibitor, Calbiochem®
别名:
PPACK II,三氟醋酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H33ClN6O3 · 2C2HF3O2
CAS号:
分子量:
729.07
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
PPACK II,三氟醋酸盐, Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins.
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
off-white
溶解度
water: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C25H33ClN6O3/c26-16-22(33)20(12-7-13-30-25(28)29)31-21(15-18-10-5-2-6-11-18)24(35)32-23(34)19(27)14-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-11,19-21,31H,7,12-16,27H2,(H4,28,29,30)(H,32,34,35)/t19-,20+,21+/m1/s1
InChI 密鑰
UFXAQJOOAQICNE-HKBOAZHASA-N
一般說明
血浆和腺体激肽释放酶的强效和特异性不可逆抑制剂。也可以10 mM的H2O溶液(目录号508573)提供。
血浆和腺体激肽释放酶的强效和特异性不可逆抑制剂。抑制激肽释放酶对心房钠尿肽(ANP 1-126)的裂解。也抑制肾上腺激肽原酶 (一种激肽释放酶样酶)。
生化/生理作用
主要靶标
血浆和腺体激肽释放酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-D-Phe-Phe-Arg-氯甲基酮,2TFA
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多2个月。
其他說明
Byrne, R.E., and Scanu, A.M. 1989.J. Lipid Res. 30, 109.
Scicli, G., et al. 1989.Adv.Exp.Med. Biol.247B, 217.
Gibson, T.R., et al. 1987.Endocrinology120, 764.
Kettner, G., and Shaw, E. 1981.Methods Enzymol.80, 826.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2