主要文件
5.08052
Sigma-Aldrich
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
别名:
中期因子抑制剂,iMDK
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H13FN2O2S
分子量:
376.40
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
中期因子抑制剂,iMDK,
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
一般說明
The midkine inhibitor, iMDK, demonstrates strong antiproliferative and antitumor effects both in vitro and in vivo in non-small-cell lung cancer. It also induces apoptosis of primary effusion lymphoma through G2/M cell cycle arrest.
應用
Midkine Inhibitor, iMDK may be used to study its anti-cancer activity on primary effusion lymphoma (PEL) in vitro.
生化/生理作用
主要靶标
中期因子
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Hao, H., et al. 2013.PLoS ONE8, e71093.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3