濃度
0.1%
pH值
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
160 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
應用
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2