主要文件
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
别名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11F6N3O4S2
分子量:
391.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
效力
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-15 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1