主要文件
481908
Sigma-Aldrich
烟酰胺磷酸核糖转移酶抑制剂,FK866
The Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Inhibitor, FK866, also referenced under CAS 658084-64-1, controls the biological activity of Nicotinamide Phosphoribosyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
别名:
烟酰胺磷酸核糖转移酶抑制剂,FK866, APO866,NAMPTase抑制剂I,PBEF抑制剂I,Visfatin抑制剂I,NAPRT抑制剂,(E)-N-(4-(1-苯甲酰基哌啶-4-基)丁基)-3-(吡啶-3-基)丙烯酰胺,NAMPT抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29N3O2
分子量:
391.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N2(CCC(CC2)CCCCNC(=O)\C=C\c3cnccc3)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
InChI 密鑰
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的吡啶基丙烯酰胺化合物,可作为选择性的变构NAPRT/NAMPT(烟酰胺磷酸核糖基转移酶)抑制剂(酶/底物复合物的Ki=0.4 nM;游离酶的Ki=0.3 nM),同时对NPRT(烟酸磷酸核糖基转移酶)活性(K-562提取物中10 nM时NAPRT活性抑制82%,而1 µM时NPRT活性无抑制)没有影响。已显示FK866治疗可通过消耗HepG2和NIH-3T3培养物(在10 nM FK866治疗24小时后减少>95%)中的NAD+ (目录号481911 & 481915)来诱导细胞死亡,同样,已证明添加外源NAD+可从FK866诱导的NAD+消耗和细胞死亡中挽救NIH-3T3和SH-SY5Y。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
以50 mM(2 mg/102.17 µl)DMSO溶液提供。
其他說明
Formentini, L., et al. 2009.Biochem.Pharmacol.77, 1612.
Nakahata, Y., et al. 2009.Science324, 654.
Ramsey.K.M., et al. 2009.Science324, 651.
Billington, R.A., et al. 2008.J. Biol. Chem.283, 6367.
Hasmann, M. and Schemainda, I., 2003.Cancer Res.63, 7436.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2