Merck
4.80951
SAFC
10%磷酸
EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
制药生产
别名:
磷酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
agency
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
密度
1.053 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,伴随相关文档和专业知识以满足严格的监管要求。在全面的产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
磷酸可用于pH调节、防锈蚀、在位清洗(CIP)。Emprove® Expert Ph.Eur.,NF磷酸10%适用于制药和生物制药应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1