產品線
EMPROVE® EXPERT
品質等級
形狀
liquid
pH值
1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
密度
1.066 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1