主要文件
475879
Sigma-Aldrich
莫纳托
A potent, cell-permeable, non-tubulin-interacting mitosis inhibitor.
别名:
莫纳托, 4-(3-羟基苯基)-6-甲基-2-硫代-1,2,3,4-四氢-4H-嘧啶-5-羧酸乙酯,Eg5抑制剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N2O3S
分子量:
292.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
LOBCDGHHHHGHFA-LBPRGKRZSA-N
一般說明
一种有效的,可渗透细胞的,非微管蛋白相互作用的有丝分裂抑制剂。用单极纺锤体阻止哺乳动物细胞有丝分裂。在体外,它特异性抑制有丝分裂驱动蛋白Eg5的运动,Eg5是一种参与有丝分裂纺锤体组装和维持的马达蛋白(IC50=14µM)。
生化/生理作用
主要靶标
有丝分裂驱动蛋白Eg5
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:有丝分裂驱动蛋白Eg5为14µM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Kapoor,T.M.,et al. 2000.J. Cell Biol.150, 975.
Mayer,T.U.,et al. 1999.Science286, 971.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Adélaïde Allais et al.
Development (Cambridge, England), 149(13) (2022-07-01)
Preimplantation embryos often consist of a combination of euploid and aneuploid cells, suggesting that safeguards preventing the generation and propagation of aneuploid cells in somatic cells might be deficient in embryos. In somatic cells, a mitotic timer mechanism has been