主要文件
457250
Sigma-Aldrich
亚甲蓝
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
别名:
亚甲基蓝, 3,7-(二甲氨基)吩噻嗪-5-氯化铵, 美蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S
CAS号:
分子量:
319.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.77
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 6060
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
dark green
溶解度
water: 40 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可溶性鸟苷酸环化酶抑制剂。有机自旋捕集剂,在溶液中与氧自由基形成稳定的加合物;生物染色剂。染料含量:≥85%。
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Kannan, M.S., and Johnson, D.E.1995.Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994.Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A.1994.Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994.J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993.Biochem.Pharmacol.45, 367.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2