主要文件
454428
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
别名:
4-甲基伞形酮-6-磺基-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷钾盐, 4-甲基伞形酮-6-磺基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷,钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20NO11S · K
分子量:
497.51
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
产品名称
4-甲基伞形酮-6-磺基-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷钾盐, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 20 mg/mL
螢光
λex 360 nm
λem 440 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶(己糖胺酶A)同工酶A的荧光底物。可用于泰-萨克斯病的产前诊断和GM2神经节苷脂贮积症基因型的分类。最大激发波长:360 nm;最大发射波长:~440 nm。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多1个月。
其他說明
Greloner,E.E., and Wenger, D.A.1987.Prenat.Diag.7, 419.
Bayleran, J., et al. 1984.Clin. Chim.Acta143, 73.
Inui, K.,and Wenger,D.A.1984.Clin. Genet.25, 93.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1