主要文件
438190
Sigma-Aldrich
抗LRP,重链小鼠单克隆抗体(8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
别名:
抗低密度脂蛋白受体相关性蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8G1, monoclonal
形狀
liquid
不包含
preservative
物種活性
human
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LRP1(4035)
一般說明
纯化的小鼠单克隆抗体。识别〜515 kDa LRP重链蛋白。
识别〜515 kDa LRP重链蛋白。
该抗LRP重链小鼠mAb(8G1)经验证可用于ELISA、FC、免疫印迹、IP、石蜡切片和中和研究,以检测LRP重链。
免疫原
来自人胎盘的天然LRP
應用
ELISA(请参阅注释)
流式细胞术(请参阅注释)
免疫印迹(1-5 µg/ml)
免疫沉淀(请参阅注释)
石蜡切片(1-10 µg/ml)
中和研究(请参阅注释)
包裝
请参考小瓶标签的批号特定浓度。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在100 mM NaCl,50 mM 磷酸盐缓冲液,pH 7.4中。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Mikhailenko, I., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 39484.
Rebeck, W.G., et al. 2001.Mol.Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990.J. Biol. Chem.265, 17401.
在非还原条件下通过免疫印迹识别低密度重链(~515 kDa)。据报告,该抗体也可用于免疫沉淀,流式细胞术和ELISA。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Abhay P Sagare et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 24(1), 25-34 (2010-12-16)
Soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1 (sLRP) provides key plasma binding activity for Alzheimer's disease (AD) amyloid-β peptide (Aβ). sLRP normally binds 70-90% of plasma Aβ preventing free Aβ access to the brain. In AD, Aβ binding to sLRP
Albin Jeanne et al.
Oncotarget, 6(20), 17981-18000 (2015-06-06)
The multi-modular glycoprotein thrombospondin-1 (TSP-1) is considered as a key actor within the tumor microenvironment. Besides, TSP-1 binding to CD47 is widely reported to regulate cardiovascular function as it promotes vasoconstriction and angiogenesis limitation. Therefore, many studies focused on targeting