顏色
white to off-white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)O)C(=O)C
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
KFEUJDWYNGMDBV-LODBTCKLSA-N
一般說明
半乳糖苷酶、岩藻糖基转移酶和唾液酸转移酶的底物。用作凝集素抑制糖。
應用
- 通过阴离子交换介导法富集糖肽的质谱分析揭示黑色素瘤细胞中整合素和四蛋白中的聚LacNAc-扩展N-聚糖。该研究展示了质谱法在黑色素瘤细胞中鉴定糖蛋白上N-乙酰乳胺延伸物的应用,为细胞粘附和信号机制提供了见解(Čaval et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
分析報告
通过TLC测定单点
其他說明
Gunnarsson, A., et al. 1984.Infect.Immun.45, 41.
Loomes, L.M., et al. 1984.Nature307, 560.
Loomes, L.M., et al. 1984.Nature307, 560.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3