化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white
溶解度
aqueous buffer: 2-5 mg/mL
water: 2-5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-11(8-9)7-5-6-10(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FDXPUDRRFDHONO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
摩尔吸光系数(~212 nm;50 mM磷酸盐缓冲液,pH 8):≥6800 M-1cm-1。
水溶性碳二亚胺衍生物。用于修饰NMDA受体。还可以用于将半抗原与蛋白质或多肽结合。
碳二亚胺的水溶性衍生物,可用于将半抗原与蛋白质和多肽结合。用于修饰NMDA受体,并在肽合成中用作缩合剂。EDAC偶联的主要优势在于可通过用稀酸或水洗涤而轻松去除过量的试剂和相应的尿素。碳二亚胺可通过活化羧酸酯以形成O-酰脲来催化酰胺键、羧酸和胺的形成。该中间体可被胺直接攻击以形成酰胺。EDAC作为可溶性尿素衍生物而被释放。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
準備報告
避免使用含有胺的缓冲液。
重構
溶液中不稳定。仅在使用前进行重悬。
其他說明
Chazot, P.L., et al. 1993.生物化学。Pharmacol.45, 605.
Richardson, A., et al. 1992.生物化学。Pharmacol.43, 1415.
Taniuchi, M., et al. 1986.《美国Natl.Acad.Sci. USA83, 1950.
Chase, J.W., et al. 1983.Proc.Natl.Acad.Sci. USA80, 5480.
Williams, A., et al. 1981.J. Am. Chem. Soc.103, 7090.
Yamada, H., et al. 1981.Biochemistry20, 4836.
Thomas, J.O., et al. 1978.J. Mol.Biol.123, 149.
Ozawa, H. 1970.Biochemistry9, 2158.
Kopple, K.D., et al. 1962.J. Am. Chem. Soc.84, 4457.
Richardson, A., et al. 1992.生物化学。Pharmacol.43, 1415.
Taniuchi, M., et al. 1986.《美国Natl.Acad.Sci. USA83, 1950.
Chase, J.W., et al. 1983.Proc.Natl.Acad.Sci. USA80, 5480.
Williams, A., et al. 1981.J. Am. Chem. Soc.103, 7090.
Yamada, H., et al. 1981.Biochemistry20, 4836.
Thomas, J.O., et al. 1978.J. Mol.Biol.123, 149.
Ozawa, H. 1970.Biochemistry9, 2158.
Kopple, K.D., et al. 1962.J. Am. Chem. Soc.84, 4457.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Stomach,large intestine,lymph node
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
STAR protocols, 2(3), 100813-100813 (2021-09-28)
These protocols investigate the interaction of cytonemes with localized Wnt. Cell-niche signaling between naive or primed mouse embryonic stem cells (ESCs) and either Wnt-secreting trophoblast stem cells (TSCs) or Wnt signals tethered to microbeads can be scrutinized in vitro. This