主要文件
324707
Millipore
ELUGENT清洁剂,50%溶液
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides.
别名:
ELUGENT清洁剂,50%溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
viscous liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
clear brown to yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
由烷基糖苷混合物组成的非离子洗涤剂。n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷和TRITON X-100洗涤剂等可用于膜结合蛋白的增溶和纯化。相对较低成本替代大规模增溶中的n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷和n-辛基-β-D-麦芽糖苷。HLB编号:13.1.
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
50%水溶液
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3