Key Documents
288500-M
Millipore
DL-α二氟甲基鸟氨酸盐酸盐
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
别名:
DL-α二氟甲基鸟氨酸盐酸盐, DFMO,依氟鸟氨酸,RMI-71782
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
CAS号:
分子量:
182.17 (anhydrous free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChI 密鑰
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的抗癌剂,可作为鸟氨酸脱羧酶(ODC)的特异性和不可逆抑制剂,鸟氨酸脱羧酶是多胺生物合成中的限速酶。抑制B16黑色素瘤诱导的卵内血管生成和体外血管内皮细胞增殖。
一种细胞可渗透的抗癌剂,可作为鸟氨酸脱羧酶(ODC)的特异性和不可逆抑制剂,鸟氨酸脱羧酶是多胺生物合成中的限速酶。抑制B16黑色素瘤诱导的卵内血管生成和体外血管内皮细胞增殖。
生化/生理作用
主要靶标
ODC
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Meyskens, F.L., Jr., and Gerner, E.W.1995.J. Cell.Biochem.(Suppl.) 22, 126.
Feuerstein, B.G., et al. 1992.Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990.Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979.Life Sci. 24, 519.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3