主要文件
2461-90020
Millipore
NovaSeptum®细胞培养取样装置
Accurate Volume Application; 20mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
品質等級
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
應用
无菌试验、热原试验、内毒素试验、化学分析、pH值分析和发酵应用
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany