化驗
≥97% (by assay)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChI 密鑰
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种在许多羧化和脱氨基反应中起作用的含硫维生素。
在许多自然发生的羧化反应中起作用的生长因子。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液在4°C条件下可稳定保存2个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
eLife, 10 (2021-08-18)
The virus SARS-CoV-2 can exploit biological vulnerabilities (e.g. host proteins) in susceptible hosts that predispose to the development of severe COVID-19. To identify host proteins that may contribute to the risk of severe COVID-19, we undertook proteome-wide genetic colocalisation tests