主要文件
199001-M
Sigma-Aldrich
盐酸苯甲脒
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
别名:
盐酸苯甲脒
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2 · xHCl
CAS号:
分子量:
120.15 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥97% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: >15 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[Cl-].N\C(=N/[H])\c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChI 密鑰
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
胰蛋白酶和胰蛋白酶样酶的抑制剂。抑制因子VII自动激活。
生化/生理作用
主要靶标
胰蛋白酶和胰蛋白酶样酶
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
其他說明
Kam, C.M., et al. 1995.Arch.Biochem.Biophys.316, 808.
Brandstetter, H., et al. 1992.J. Mol.Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992.Jpn.J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992.Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992.Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 19089.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast