主要文件
1.94608
Supelco
3-甲基-1-丁醇
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Isoamyl alcohol, 异戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany