主要文件
1.94517
Supelco
Diethanolamine
EMPLURA®
别名:
Diethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH(CH2CH2OH)2
CAS号:
分子量:
105.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI 密鑰
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Liver,Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup