主要文件
1.94508
Supelco
二氯甲烷
EMPLURA®
别名:
亚甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2
CAS号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
自燃溫度
1223 °F
expl. lim.
22 %
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash