主要文件
1.93801
Supelco
氧化锌
EMPLURA®
别名:
Zinc oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
OZn
CAS号:
分子量:
81.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
產品線
EMPLURA®
品質等級
化驗
98.5%
形狀
solid
製造商/商標名
EMPLURA®
mp
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI 密鑰
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2