主要文件
1.93679
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
EMPLURA®
别名:
Lead(II) acetate trihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS号:
分子量:
379.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3