產品線
EMPLURA®
形狀
fused
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1