主要文件
1.93621
Supelco
氯化铵
EMPLURA®
别名:
Ammonium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4ClN
CAS号:
分子量:
53.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93621.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1